Learn More
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon, TRC
Artikelnummer. 30375894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375894 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375894 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44011525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
CAS 7226-23-5
Summenformel C6H12N2O
Menge 25 g
Synonym Tetrahydro-1,3-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidine, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidone, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidinone, 1,3-Dimethylpropyleneurea, DMPU, DMPU (solvent), N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine Cyclic Urea, N,N-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N-Dimethyl-N,N-propyleneurea, N,N-Dimethyltrimethyleneurea
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
SMILES CN1CCCN(C)C1=O
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-1,3-diazinan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Formelmasse 128.095