Learn More
1,3-Dimethyl-2-Nitrobenzol, TRC
Artikelnummer. 30387625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387625 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387625 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4764451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)
CAS 81-20-9
Summenformel C8 H9 N O2
Menge 1 g
Synonym m-Xylene, 2-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene, 2,6-Dimethylnitrobenzene, 2-Nitro-1,3-dimethylbenzene, 2-Nitro-1,3-xylene, 2-Nitro-m-xylene, NSC 9811
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
SMILES Cc1cccc(C)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1,3-Dimethyl-2-Nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Formelmasse 151.0633