Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, TRC
Artikelnummer. 30383977
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383977 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383977 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47355010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
CAS 80-73-9
Summenformel C5 H10 N2 O
Menge 10 g
Synonym 2-Imidazolidinone, 1,3-dimethyl-, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidindione, 1,3-Dimethyl-2-imidazolidone, 1,3-Dimethylethyleneurea, 1,3-Dimethylimidazolidinone, DMEU, DMEU (solvent), DMI, Dimethylimidazolidinone, Karbomos TsEM, N,N-Dimethylethylenediamine cyclic urea, N,N-Dimethylimidazolidinone, N,N'-Dimethyl-2-imidazolidinone, N,N'-Dimethyl-N,N'-ethyleneurea, N,N'-Dimethylethyleneurea, N,N'-Dimethylimidazolidinone, N,N'-Dimethylimidazolidone, Rhonite 1
InChI-Formel InChI=1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CN1CCN(C)C1=O
IUPAC-Name 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 114.146
Formelmasse 114.0793