Learn More
1,3-Dimethyl-1H-thien[2,3-c]pyrazol-5-carboxylsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10079141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10079141 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10089141 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10507864 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10079141 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC22901CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 25252-46-4
Summenformel C8H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.224
InChI-Schlüssel QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2776541
IUPAC-Name 1,3-Dimethylthieno[2,3-c]Pyrazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 196.23
Reinheit (%) 95%