Learn More
1,3-Dimethyl-1H-thieno-[2,3-c]-pyrazol-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15416796 250 mg 250 Milligramm
15406796 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61817.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25252-46-4
Summenformel C8H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.224
MDL-Nummer MFCD00126746
InChI-Schlüssel QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2776541
IUPAC-Name 1,3-Dimethylthieno[2,3-c]Pyrazol-5-Carbonsäure
SMILES CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 260 °C
Menge 250 mg
Formelmasse 196.23
Reinheit (%) 95%