Learn More
1,3-Dimethyl-1H-thieno-[2,3-c]-pyrazol-5-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carbonyl chloride |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 214.68 |
Reinheit (%) | 97% |