Learn More
1,3-Dimethyl-1H-Pyrazol-5-Carboxylsäure, 97%, Acros Organics™
Artikelnummer. 11350567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11350567 10 g -
10079211 1 g 1 Gramm
10259884 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350567 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12501EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5744-56-9
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
MDL-Nummer MFCD00159636
InChI-Schlüssel QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
PubChem CID 587721
IUPAC-Name 2,5-Dimethylpyrazol-3-carbonsäure
SMILES CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%