Learn More
1,3-Dimethyl-1H-Pyrazol-5-Carboxylsäure, 97%, Acros Organics™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 140.14 |
| Reinheit (%) | 97% |