Learn More
1:3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10700354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10700354 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10641085 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10172924 5 g Amber Glass Bottle 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10700354 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12518DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 844891-03-8
Summenformel C6H9N3S
Molekulargewicht (g/mol) 155.219
InChI-Schlüssel RVWYPAZKPYVUDC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbothioamide, 1h-pyrazole-5-carbothioamide,1,3-dimethyl, amino 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methane-1-thione
PubChem CID 2795270
IUPAC-Name 2,5-Dimethylpyrazol-3-Carbothioamid
SMILES CC1=NN(C(=C1)C(=S)N)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 155.22
Reinheit (%) 97%