Learn More
1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10205524
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
3524-32-1
C5H9N3
111.148
MFCD00051651
ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
520721
2,5-Dimethylpyrazol-3-Amin
CC1=NN(C(=C1)N)C
3524-32-1
C5H9N3
111.148
MFCD00051651
ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1,3-dimethylpyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5yl-amine, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-dimethyl, 3-amino-2,5-dimethyl-2h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-1,3-dimethyl pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-amine, 5-amino-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-aminopyrazole
520721
2,5-Dimethylpyrazol-3-Amin
CC1=NN(C(=C1)N)C
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 111.15
Reinheit (%) 97%