Learn More
1,3-Dimethoxybenzol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049567 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049567 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0066.07
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Resorcindimethylether
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethoxybenzene
CAS 151-10-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3-Dimethoxybenzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cccc(OC)c1
IUPAC-Name 1,3-Dimethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
Menge 100 mg
Formelmasse 138,0681 g/mol