Learn More
1,3-Dimethoxybenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10784451 100 g Glasflasche 100 Gramm
10644632 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784451 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155231000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 151-10-0 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-10-0
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00008384
InChI-Schlüssel DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
PubChem CID 9025
IUPAC-Name 1,3-Dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(OC)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dimethoxybenzene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 85.0°C to 87.0°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(OCH3)2
Brechungsindex 1.5230 to 1.5250
Menge 100 g
Beilstein 06, 813
Relative Dichte 1.05
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit