Learn More
1,3-Dimethoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,3-Dimethoxybenzene is used for the preparation of oxathiane spiroketal donors. It is also used for the formation of pi- and O-ylidic complexes with dichlorocarbene. Further, it acts as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3-Dimethoxybenzol wird für die Herstellung von Oxathian-Spiroketalspendern verwendet. Es wird auch zur Bildung von pi- und O-ylidischen Komplexen mit Dichlorocarbene verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Aromastoff.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Dimethoxybenzene |
| Schmelzpunkt | -52°C |
| Dichte | 1.065 |
| Siedepunkt | 217°C to 218°C |
| Flammpunkt | 87°C (188°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.525 |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 878582 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with toluene. |
| Mehr anzeigen |