Learn More
1,3-Diisopropylimidazoliumchlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352999 5 g 5 Gramm
11342999 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352999 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27798.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139143-09-2 | C9H17ClN2 | 188.70 g/mol
Ligand for ruthenium-catalyzed greener amide bond formation by dehydrogenative coupling of amines and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ligand für eine nachhaltigere Ruthenium-katalysierte Bildung von Amidbindungen durch dehydrogenative Kopplung von Aminen und Alkoholen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139143-09-2
Summenformel C9H17ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 188.70
MDL-Nummer MFCD03840577
InChI-Schlüssel DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-diisopropylimidazolium chloride, 1,3-di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-diisopropyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-diisopropylimidazol-1-ium chloride, diic, acmc-20ap45, n,n'-isopropyl imidazolium chloride, 1h-imidazolium,1,3-bis 1-methylethyl-, chloride 1:1, n,n inverted exclamation marka-isopropyl imidazolium chloride
PubChem CID 11229242
IUPAC-Name 1,3-Di(Propan-2-yl)Imidazol-1-ium;Chlorid
SMILES [Cl-].CC(C)N1C=C[N+](=C1)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diisopropylimidazolium chloride
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 188.69
Reinheit (%) ≥97%