Learn More
1,3-Diisopropylimidazolium chloride, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10413355 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10413355 1 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10413355 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 382430010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Diisopropylimidazolium chloride
CAS 139143-09-2
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H17ClN2
MDL-Nummer MFCD03840577
Menge 1 g
Synonym 1,3-diisopropylimidazolium chloride, 1,3-di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-diisopropyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-diisopropylimidazol-1-ium chloride, diic, acmc-20ap45, n,n'-isopropyl imidazolium chloride, 1h-imidazolium,1,3-bis 1-methylethyl-, chloride 1:1, n,n inverted exclamation marka-isopropyl imidazolium chloride
InChI-Schlüssel DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CC(C)N1C=C[N+](=C1)C(C)C
IUPAC-Name 1,3-bis(propan-2-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
Molekulargewicht (g/mol) 188.70
PubChem CID 11229242
Formelmasse 188.7
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Crystalline Powder