Learn More
1,3-Diiodpropan, TRC
Artikelnummer. 30371419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30371419 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371419 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45571910MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diiodopropane
CAS 627-31-6
Summenformel C3H6I2
Menge 10 mg
Synonym NSC 35647, Trimethylene Diiodide, alpha,ω-Diiodopropane
InChI-Formel InChI=1S/C3H6I2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMILES ICCCI
IUPAC-Name 1,3-Diiodpropan
Molekulargewicht (g/mol) 295.89
Formelmasse 295.8559