Learn More
1,3-Diiodpropan, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15740839 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15740839 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10226990 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15740839 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 218601000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 627-31-6 | C3H6I2 | 295.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-31-6
Summenformel C3H6I2
Molekulargewicht (g/mol) 295.88
MDL-Nummer MFCD00001097
InChI-Schlüssel AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene diiodide, propane, 1,3-diiodo, trimethylene iodide, propane,3-diiodo, pubchem3858, 1,3-bis iodanyl propane, acmc-1av5p, 4-01-00-00228 beilstein handbook reference, 1,3-diiodopropane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12314
IUPAC-Name 1,3-Diiodpropan
SMILES C(CI)CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diiodopropane
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Pink nach gelb
Dichte 2.5760g/mL
Siedepunkt 111.0°C to 113.0°C (31.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel I(CH2)3I
Brechungsindex 1.6405 to 1.6425
Menge 100 mL
Beilstein 01, 115
Relative Dichte 2.576
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water.
Stabilisator copper
Formelmasse 295.88
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Diiodopropane, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Diiodopropane