Learn More
1,3-Diiodpentan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,3-Diiodopropane is used as a reagent for organic synthesis. 1, 3-Diiodopropane is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3-Diiodpropan wird als Reagenz für die organische Synthese verwendet. 1, 3-Diiodpropan ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Stabil, aber lichtempfindlich – im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Diiodopropane |
| Namenshinweis | Stabilized with copper |
| Schmelzpunkt | -20°C |
| Dichte | 2.565 |
| Siedepunkt | 224°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.6415 |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 1731117 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Show More |
Safety and Handling
- 1,3-Diiodopropane
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Diiodopropane