Learn More
1,3-Diiodpentan, 98+ %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483314 50 g 50 Gramm
11493314 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483314 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10616.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 627-31-6 | C3H6I2 | 295.89 g/mol
1,3-Diiodopropane is used as a reagent for organic synthesis. 1, 3-Diiodopropane is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diiodpropan wird als Reagenz für die organische Synthese verwendet. 1, 3-Diiodpropan ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Stabil, aber lichtempfindlich – im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-31-6
Summenformel C3H6I2
Molekulargewicht (g/mol) 295.89
MDL-Nummer MFCD00001097
InChI-Schlüssel AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene diiodide, propane, 1,3-diiodo, trimethylene iodide, propane,3-diiodo, pubchem3858, 1,3-bis iodanyl propane, acmc-1av5p, 4-01-00-00228 beilstein handbook reference, 1,3-diiodopropane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12314
IUPAC-Name 1,3-Diiodpropan
SMILES C(CI)CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diiodopropane
Namenshinweis Stabilized with copper
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 2.565
Siedepunkt 224°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6415
Menge 50 g
Beilstein 1731117
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 295.89
Reinheit (%) ≥98%