Learn More
1,3-Dijodbenzol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398406 5 g 5 Gramm
11308416 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17445.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-00-6 | C6H4I2 | 329.907 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in heißem Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-00-6
Summenformel C6H4I2
Molekulargewicht (g/mol) 329.907
MDL-Nummer MFCD00041731
InChI-Schlüssel SFPQFQUXAJOWNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-diiodobenzene, benzene, 1,3-diiodo, benzene, m-diiodo, pubchem3833, 1,3-di iodo benzene, 1,3-diiodobenzene, acmc-1b21u, ksc358c5j, 1,3-diiodo-benzen;benzene, 1,3-diiodo-;benzene, m-diiodo-;benzene,1,3-diiodo-;benzene,m-diiodo
PubChem CID 12270
IUPAC-Name 1,3-Diiodbenzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diiodobenzene
Schmelzpunkt 35°C to 37°C
Dichte 2.47
Siedepunkt 285°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 1904540
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in hot methanol.
Formelmasse 329.91
Reinheit (%) ≥98%