Learn More
1,3-Dihydroxynaphthalin, 98 %
Artikelnummer. 11423338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423338 1 g 1 Gramm
11433338 5 g 5 Gramm
11443338 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17739.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.50 CHF
    47.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 5.85 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160,172 g/mol
Es wird im Naphthoresorzinoltest für Harnsäuren von Tollens und Rorive verwendet, eine blaue Farbe kann mit Ethanol nach Erhitzen von Harnsäuren mit Naphthoresorzinol in Salzsäure extrahiert werden. Es wird auch als Reagenz für verschiedene medizinische Tests eingesetzt. Es kann auch als Testreagenz für Glycerin verwendet werden.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungsgebiete
Es wird im Naphthoresorzinoltest für Harnsäuren von Tollens und Rorive verwendet, eine blaue Farbe kann mit Ethanol nach Erhitzen von Harnsäuren mit Naphthoresorzinol in Salzsäure extrahiert werden. Es wird auch als Reagenz für verschiedene medizinische Tests eingesetzt. Es kann auch als Tüpfeltestreagenz für Glycerin verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml) und Wasser.
Anmerkungen
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-86-5
Summenformel C10H8O2
MDL-Nummer MFCD00003965
InChI-Schlüssel XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
PubChem CID 8601
IUPAC-Name Naphthalin-1,3-Diol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dihydroxynaphthalene
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Menge 1 g
Beilstein 2044002
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6396
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (50mg/ml),and water.
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Molekulargewicht (g/mol) 160.172
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke