Learn More
1,3-Dihydroxyaceton Dimer, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021733
17.58 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62147-49-3
C3H6O3
90.08
MFCD00051019
RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
4180364
OCC(=O)CO
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
62147-49-3
C3H6O3
90.08
MFCD00051019
RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
4180364
OCC(=O)CO
1,3-Dihydroxyacetone dimer is used as a catalytic agent and petrochemical additive. It is also used as a building block in organic synthesis. Further, it serves as a reagent in three-carbon nucleophilic or electrophilic component in various reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dihydroxyacetondimer wird als Katalysator und petrochemisches Additiv verwendet. Es wird auch als Baustein in der organischen Synthese eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Reagenz in Drei-Kohlenstoff-Nukleophilen oder in elektrophilen Komponenten bei verschiedenen Reaktionen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ethylether, Aceton. Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Ligroin.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Schmelzpunkt ∼75°C to 82°C
Menge 50 g
Beilstein 112910
Merck Index 14,3182
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone. Slightly soluble in water. Insoluble in ligroin.
IUPAC-Name 2,5-Bis(Hydroxymethyl)-1,4-Dioxan-2,5-Diol
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%