Learn More
1,3-Difluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446987
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446987 10 g 10 Gramm
11456987 50 g 50 Gramm
11466987 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446987 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14387.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
It is used in the laser induced fluorencence matrix study of 1,3-difluorobenzene radical cation. It is also used synthesis of 1,2,3-triazole containing fluconazole analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der laserinduzierten Fluoreszenzspektroskopie des Radikalkations 1,3-Difluorbenzol verwendet. Es wird auch bei der Synthese von 1,2,3-Triazol mit Fluconazol-Analoga verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 1.1 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-18-9
Summenformel C6H4F2
Molekulargewicht (g/mol) 114.10
MDL-Nummer MFCD00000327
InChI-Schlüssel UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID 9741
ChEBI CHEBI:38584
IUPAC-Name 1,3-Difluorbenzol
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Difluorobenzene
Schmelzpunkt -59°C
Dichte 1.16
Siedepunkt 82°C to 83°C
Flammpunkt 2°C (36°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.438
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1904537
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 1.1g/L.
Formelmasse 114.09
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Difluorobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Difluorobenzene