Learn More
1,3-Difluorbenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10182950 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
25 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10182950
Marke: Thermo Scientific Acros 114600250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 372-18-9 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-18-9
Summenformel C6H4F2
Molekulargewicht (g/mol) 114.10
MDL-Nummer MFCD00000327
InChI-Schlüssel UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-difluorobenzene, benzene, 1,3-difluoro, benzene, m-difluoro, 2,4-difluorobenzene, meta-difluorobenzene, 1,3-difluoro benzene, unii-vo3c26woc2, 1,3-difluorbenzol, vo3c26woc2, 1,3difluorobenzene
PubChem CID 9741
ChEBI CHEBI:38584
IUPAC-Name 1,3-Difluorbenzol
SMILES FC1=CC(F)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Difluorobenzene
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -59°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 83°C
Flammpunkt 2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4F2
Brechungsindex 1.4370 to 1.439
Menge 25 mL
Beilstein 05, I, 108
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,dmf,,2-propanol and methylene chloride
Formelmasse 114.09
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Difluorobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.