Learn More
1,3-Difluoraceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,3-Difluoroacetone is used as pharmaceutical intermediate and for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3-Difluoroaceton wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und für die chemische Forschung verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Difluoroacetone |
| Siedepunkt | 101°C to 102°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2929 |
| Formelmasse | 94.06 |
| Reinheit (%) | 98% |