Learn More
1,3-Difluor-5-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318876 1 g 1 Gramm
11328876 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19510.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2265-91-0 | C6H3F2I | 239.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2265-91-0
Summenformel C6H3F2I
Molekulargewicht (g/mol) 239.99
MDL-Nummer MFCD03094155
InChI-Schlüssel QQCFOQNFPIAENW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoroiodobenzene, benzene, 1,3-difluoro-5-iodo, 1,3-difluoro-5-iodo-benzene, 3,5-difluoro iodobenzene, pubchem17134, 3,5-difluoro-iodobenzene, 3-difluoro-5-iodobenzene
PubChem CID 2778221
IUPAC-Name 1,3-Difluor-5-iodbenzol
SMILES FC1=CC(I)=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Difluoro-5-iodobenzene
Siedepunkt 173°C to 174°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.554
Menge 1 g
Beilstein 2041185
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 239.99
Reinheit (%) 98%