Learn More
1,3-Diethylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30386431
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386431 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386431 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD476628250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diethylurea
CAS 623-76-7
Summenformel C5H12N2O
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
SMILES CCNC(=O)NCC
IUPAC-Name 1,3-Diethylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Formelmasse 116.095