Learn More
1,3-Diethyl-1,3-Diphenylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 17930805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17930805 10 g 10 Gramm
17973615 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17930805 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47288010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-98-3
Summenformel C17 H20 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 268.35
Synonym N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, Centralite 1, 1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea, Carbamite, Centralite, Centralite I, Ethyl Centralite, N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea, N,N'-Diethylcarbanilide, NSC 28779, NSC 44038, sym-Diethyldiphenylurea;
IUPAC-Name 1,3-Diethyl-1,3-Diphenylharnstoff
SMILES CCN(C(=O)N(CC)c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Centralit 1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H20N2O/c1-3-18(15-11-7-5-8-12-15)17(20)19(4-2)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 268.1576
Reinheit (%) >95%