Learn More
1,3-Dicyclohexylharnstoff, Mikromol™
Beschreibung
1,3-Dicyclohexylharnstoff
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Dicyclohexylurea |
| CAS | 2387-23-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1,3-Dicyclohexylurea |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C13 H24 N2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Lomustine Imp. C (EP), Lomustine USP Related Compound C, Lomustine USP RC C, 1,3-Dicyclohexylurea, BRL-13329UC, SB-272694, SKF-15109, Valaciclovir related, Lomustine Related Compound C, Lomustine Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16) |
| SMILES | O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2 |
| IUPAC-Name | 1,3-Dicyclohexylharnstoff |
| Mehr anzeigen |