Learn More
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 97%
Artikelnummer. 15457677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15457677 5 g 5 Gramm
15447677 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H36633.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 286014-38-8 | C15H25BF4N2 | 320.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 286014-38-8
Summenformel C15H25BF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 320.18
MDL-Nummer MFCD04973310
InChI-Schlüssel CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt
PubChem CID 16218169
IUPAC-Name 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 173°C to 177°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 320.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Powder