Learn More
1,3-Dichlorbenzol, TRC
Artikelnummer. 30385255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385255 250 g -
30378813 500 g 500 Gramm
30372947 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD431930250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-73-1
Summenformel C6 H4 Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 147
Synonym Benzene, m-dichloro- (8CI), 1,3-Dichlorobenzene, 2,4-Dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzene, NSC 8754, m-Dichlorobenzene, m-Dichlorobenzol, m-Phenylene dichloride
IUPAC-Name 1,3-Dichlorbenzol
SMILES Clc1cccc(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichlorobenzene
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Formelmasse 145.969