Learn More
1,3-Dichlorbenzen, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12979164 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12979164 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12979164 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S1295
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,3-Dichlorbenzol541-73-11000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichlorbenzol
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 541-73-1, 67-56-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C6H4Cl2
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,3-Dichlorbenzol
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Molekulargewicht (g/mol) 146.998
PubChem CID 10943
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:36693
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch