Learn More
1,3-Dichlorobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434664 250 g 250 Gramm
11454230 500 g 500 Gramm
11424664 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434664 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13688.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 146.998 g/mol
1,3-Dichlorobenzene is used in medicine, and dyes. And it is also used to study the effect of solvent vapor pressure on the vertical nanowire of C60 molecules1. 1,3-Dichlorobenzene, a chlorinated aromatic hydrocarbon, can be detected in environmental samples using an advanced Fourier transform infrared spectroscopy-attenuated total reflectance (FTIR-ATR) sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dichlorbenzol wird in der Medizin und in Farbstoffen verwendet. Es wird auch verwendet, um die Wirkung des Lösungsmitteldampfdrucks auf den vertikalen Nanowire von C60-Molekülen1 zu untersuchen. 1,3-Dichlorbenzol, ein chlorierter aromatischer Kohlenwasserstoff, kann in Umweltproben mit einem fortschrittlichen Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopiesensor (FTIR-ATR) mit abgeschwächter Totalreflexion nachgewiesen werden.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-73-1
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 146.998
MDL-Nummer MFCD00000573
InChI-Schlüssel ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
PubChem CID 10943
ChEBI CHEBI:36693
IUPAC-Name 1,3-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichlorobenzene
Schmelzpunkt -25°C
Dichte 1.288
Siedepunkt 173°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 250 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 956618
Merck Index 14,3055
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 147
Reinheit (%) 98%