Learn More
1,3-Dichlorobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10377800
Marke: Thermo Scientific Acros 151185000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 541-73-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-73-1
Summenformel C6H4Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 147
MDL-Nummer MFCD00000573
InChI-Schlüssel ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene
PubChem CID 10943
ChEBI CHEBI:36693
IUPAC-Name 1,3-Dichlorbenzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dichlorobenzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2800g/mL
Siedepunkt 172°C to 173°C
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4Cl2
Brechungsindex 1.5450 to 1.547
Menge 500 mL
Beilstein 05, 202
Merck Index 15, 3064
Relative Dichte 1.28
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.0123g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents such as alcohol,,benzene,ether
Viskosität 1.045 mPa.s (23°C)
Formelmasse 147
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit