Learn More
1,3-Dichlorobenzol, 98 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 151180010
Additional Details : CAS : 541-73-1 Gewicht : 1.33000kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Menge | 1L |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
541-73-1 | |
147 | |
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N | |
10943 | |
1,3-Dichlorbenzol |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000573 | |
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene | |
CHEBI:36693 | |
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl |
Spezifikation
1, 3-Dichlorobenzene | |
67°C | |
Glasflasche | |
1.28 | |
0.1% max. | |
Farblos bis hellgelb | |
1L | |
541-73-1 | |
100.0 | |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000573 | |
15, 3064 | |
Solubility in water: 0.0123g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in organic solvents such as alcohol,,benzene,ether | |
C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl | |
147 | |
CHEBI:36693 | |
Flüssig |
1.2800g/mL | |
Authentic | |
1.5450 to 1.547 | |
1.045 mPa.s (23°C) | |
172°C to 173°C | |
-24°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
C6H4Cl2 | |
05, 202 | |
m-dichlorobenzene, m-phenylene dichloride, m-dichlorobenzol, meta-dichlorobenzene, benzene, 1,3-dichloro, metadichlorobenzene, benzene, m-dichloro, m-phenylenedichloride, m-dcb, 3-dichlorobenzene | |
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-Dichlorbenzol | |
10943 | |
147 | |
98% |