Learn More
1,3-Dichlor-5-Isocyanatobenzol, TRC
Artikelnummer. 30368931
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30368931 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368931 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43489510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloro-5-isocyanatobenzene
CAS 34893-92-0
Summenformel C7H3Cl2NO
Menge 10 g
Synonym 3,5-Dichloro-1-isocyanatobenzene, 3,5-Dichlorophenyl isocyanate
InChI-Formel InChI=1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
SMILES Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=O
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-5-isocyanatobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 188.01
Formelmasse 186.9592