Learn More
1,3-Dichlor-5-(Chloromethyl)Benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510515
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10501133
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB00444DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 3290-06-0
Summenformel C7H5Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 195.467
InChI-Schlüssel ZFLRKAMKGYNFPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzyl chloride, 1,3-dichloro-5-chloromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-5-chloromethyl, 3,5-dichlorobenzylchloride, unii-c076i19eql, 5-chloromethyl-1,3-dichlorobenzene, pubchem16695, alpha,3,5-trichlorotoluene, 3,4-dichloro benzyl chloride, ksc495g8l
PubChem CID 137880
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-5-(Chlormethyl)Benzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CH2Cl
Menge 1 g
Formelmasse 195.48
Reinheit (%) 97%