Learn More
1,3-Dichlor-5-(Chloromethyl)Benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10501133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10501133 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10672463 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10357684 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10501133 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB00444DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3290-06-0
Summenformel C7H5Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 195.467
InChI-Schlüssel ZFLRKAMKGYNFPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzyl chloride, 1,3-dichloro-5-chloromethyl benzene, benzene, 1,3-dichloro-5-chloromethyl, 3,5-dichlorobenzylchloride, unii-c076i19eql, 5-chloromethyl-1,3-dichlorobenzene, pubchem16695, alpha,3,5-trichlorotoluene, 3,4-dichloro benzyl chloride, ksc495g8l
PubChem CID 137880
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-5-(Chlormethyl)Benzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dichloro-5-(chloromethyl)benzene
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CH2Cl
Menge 1 g
Formelmasse 195.48
Reinheit (%) 97%