Learn More
1,3-Dichlor-5,5-Dimethylhydantoin, TRC
Artikelnummer. 30388192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388192 5 g
30386111 1 g
30372593 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388192 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4344305G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-52-5
Summenformel C5 H6 Cl2 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 197.02
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 1,3-dichloro-5,5-dimethyl-, N,N'-Dichlorodimethylhydantoin, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin, 1,3-Dichloro-5,5-dimethyl-imidazolidine-2,4-dione
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
SMILES CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6Cl2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
Formelmasse 195.9806