Learn More
1,3-Dichlor-2-Propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448606 1000 g -
11458606 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16003.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 96-23-1 | C3H6Cl2O | 128.98 g/mol
1,3-Dichloro-2-propanol biotransformation to epichlorohydrin by the whole cells of recombinant Escherichia coli via resin-based in situ product removal has been investigated. It is used in the synthesis of glycerol, in the production of plastics and textiles and in the synthesis of pharmaceuticals. Also used as a solvent and as a cement for celluloid. It is also present in some foods, e.g. soy sauce, soup spices and instant soups, from hydrolization of proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Biotransformation von 1,3-Dichlor-2-propanol zu Epichlorhydrin durch die Gesamtzellen des rekombinanten Escherichia coli über die Entfernung von in situ Produkten auf Harzbasis wurde untersucht. Verwendung in der Synthese von Glycerin, in der Herstellung von Kunststoffen und Textilien und in der Synthese von Pharmazeutika. Vernwendung als Lösungsmittel und als Zement für Zelluloid. Vorhanden in einigen Lebensmitteln, z. B. Sojasoße, Suppenwürze und Instant-Suppen, aus der Hydrolisierung von Proteinen.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-23-1
Summenformel C3H6Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 128.98
MDL-Nummer MFCD00000951
InChI-Schlüssel DEWLEGDTCGBNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-2-propanol, dichlorohydrin, 1,3-dichloroisopropanol, 1,3-dichlorohydrin, glycerol 1,3-dichlorohydrin, 2-propanol, 1,3-dichloro, enodrin, 1,3-dichloro-2-hydroxypropane, 1,3-dichloroisopropyl alcohol, sym-glycerol dichlorohydrin
PubChem CID 7289
ChEBI CHEBI:18917
IUPAC-Name 1,3-Dichlorpropan-2-ol
SMILES OC(CCl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloro-2-propanol
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.366
Siedepunkt 174°C to 176°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Strukturformel ClCH2CH(OH)CH2Cl
Brechungsindex 1.483
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2750
Beilstein 1732063
Merck Index 14,3074
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 128.99
Reinheit (%) ≥98%