Learn More
1,3-Dichlor-2-methyl-5-nitrobenzol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10496662 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10692063 10 g Amber Glass Bottle 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10496662 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08058DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7149-69-1
Summenformel C7H5Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.022
MDL-Nummer MFCD00174267
InChI-Schlüssel RUVCGWLHTVGNGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-nitrotoluene, 1,3-dichloro-2-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-5-nitro, pubchem9506, maybridge1_005049, ksc496m1j
PubChem CID 251670
IUPAC-Name 1,3-dichlor-2-methyl-5-nitrobenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dichloro-2-methyl-5-nitrobenzene
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.03
Reinheit (%) 95%