Learn More
1,3-Dibromtetrafluorbenzen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453637 5 g 5 Gramm
11443637 1 g 1 Gramm
11463637 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17392.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1559-87-1 | C6Br2F4 | 307.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1559-87-1
Summenformel C6Br2F4
Molekulargewicht (g/mol) 307.87
MDL-Nummer MFCD00031533
InChI-Schlüssel UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73793
IUPAC-Name 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
SMILES FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Dichte 2.18
Siedepunkt 85°C to 88°C (18 mmHg)
Flammpunkt 92°C (198°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 5 g
Synonym 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+%
Formelmasse 307.87
Reinheit (%) ≥98%