Learn More
1,3-Dibrompropan, TRC
Artikelnummer. 30374117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30374117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30374117 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4258505G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromopropane
CAS 109-64-8
Summenformel C3 H6 Br2
Menge 5 g
Synonym Propane, 1,3-dibromo- (8CI, 9CI, ACI), 1,3-Dibromopropane (ACI), 1,3-Bis(bromo)propane, NSC 62663, Trimethylene bromide, Trimethylene dibromide, α,γ-Dibromopropane, ω,ω'-Dibromopropane
InChI-Formel InChI=1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMILES BrCCCBr
IUPAC-Name 1,3-Dibrompropan
Molekulargewicht (g/mol) 201.89
Formelmasse 199.8836