Learn More
1,3-Dibrompropan, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10563701 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10367470 100 mL Glasflasche -
10155353 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10563701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155045000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 109-64-8 | C3H6Br2 | 201.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-64-8
Summenformel C3H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 201.89
MDL-Nummer MFCD00000255
InChI-Schlüssel VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane
PubChem CID 8001
IUPAC-Name 1,3-Dibrompropan
SMILES BrCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromopropane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -34.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.9890g/mL
Siedepunkt 167.0°C
Flammpunkt 54°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)3Br
Brechungsindex 1.5215 to 1.5235
Menge 500 mL
Beilstein 01, 110
Fieser 13,313
Merck Index 15, 9884
Relative Dichte 1.989
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.7g/l (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Stabilisator 400ppm butylene oxide
Formelmasse 201.89
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromopropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.