Learn More
1,3-Dibrombenzol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460663 500 g 500 Gramm
11440663 25 g 25 Gramm
11450663 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460663 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12723.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-36-1 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
1,3-Dibromobenzene is used in Suzuki coupling reaction for the preparation of [n]metacyclophanes. It is used to prepare 5-(3-bromo-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidine using Pd(0) (PPh3)4 as a reagent. Further, it undergoes solid-supported potassium fluoride-aluminum oxide palladium-catalyzed polyarylation reaction with phenyl boronic acid to get conjugated polyaryls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dibrombenzol wird in der Suzuki-Kupplung zur Herstellung von [n]Metacyclophanen verwendet. Es wird zur Herstellung von 5-(3-Brom-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidin mit Pd(0) (PPh3)4 als Reagenz verwendet. Darüber erzeugt es in einer einer festkörperunterstützten Kaliumfluorid-Aluminiumoxid-Palladium-katalysierten Polyarylierung mit Phenylboronsäure konjugiertes Polyarylen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-36-1
Summenformel C6H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 235.91
MDL-Nummer MFCD00000078
InChI-Schlüssel JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
PubChem CID 7927
ChEBI CHEBI:37151
IUPAC-Name 1,3-Dibrombenzol
SMILES BrC1=CC(Br)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromobenzene
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 1.955
Siedepunkt 219°C to 220°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.608
Menge 500 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1904538
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 235.91
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit