Learn More
1,3-Dibrombenzol, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 186640500
Additional Details : CAS : 108-36-1 Gewicht : 0.14750kg
Menge | 50mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
108-36-1 | |
235.91 | |
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N | |
7927 | |
1,3-Dibrombenzol |
C6H4Br2 | |
MFCD00000078 | |
m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene | |
CHEBI:37151 | |
C1=CC(=CC(=C1)Br)Br |
Spezifikation
1, 3-Dibromobenzene | |
93°C | |
Glasflasche | |
1.95 | |
Farblos bis hellgelb | |
50mL | |
108-36-1 | |
100.0 | |
C6H4Br2 | |
MFCD00000078 | |
m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene | |
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-Dibrombenzol | |
7927 | |
235.91 | |
97% |
1.9500g/mL | |
Authentic | |
1.6070 to 1.609 | |
218°C to 219°C | |
-7°C | |
97% | |
96.0 | |
97% | |
C6H4Br2 | |
05, 211 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC(=CC(=C1)Br)Br | |
235.91 | |
CHEBI:37151 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- 1,3-Dibromobenzene
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.