Learn More
1,3-Dibrombenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-102379
21.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-36-1
C6H4Br2
235.91
MFCD00000078
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
7927
CHEBI:37151
1,3-dibromobenzene
BrC1=CC(Br)=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
108-36-1
C6H4Br2
235.91
MFCD00000078
JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
7927
CHEBI:37151
1,3-dibromobenzene
BrC1=CC(Br)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dibromobenzene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -7°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.9500g/mL
Siedepunkt 218°C to 219°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4Br2
Brechungsindex 1.6070 to 1.609
Menge 10 mL
Beilstein 05, 211
Relative Dichte 1.95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 235.91
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dibromobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.