Learn More
1,3-Dibrom-5-fluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497377 25 g 25 Gramm
11487377 5 g 5 Gramm
11407387 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15078.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1435-51-4 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1435-51-4
Summenformel C6H3Br2F
Molekulargewicht (g/mol) 253.896
MDL-Nummer MFCD00061119
InChI-Schlüssel ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromofluorobenzene, 3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 1,3-dibromo-5-fluoro-benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-fluoro, pubchem1052, acmc-1c2vf, intermediates-zcf02096, 3,5-bromo-1-fluorophenyl, 1,3dibromo-5-fluorobenzene, 3,5-dibromo-fluoro-benzene
PubChem CID 137003
IUPAC-Name 1,3-Dibrom-5-Fluorbenzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
Dichte 2.018
Siedepunkt 204°C to 206°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.577
Menge 25 g
Beilstein 2353462
Formelmasse 253.91
Reinheit (%) ≥98%