Learn More
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 12739153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12739153 25 g Glasflasche 25 Gramm
10406622 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12739153 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 263460250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1435-51-4
Summenformel C6H3Br2F
Molekulargewicht (g/mol) 253.896
MDL-Nummer MFCD00061119
InChI-Schlüssel ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromofluorobenzene, 3,5-dibromo-1-fluorobenzene, 1,3-dibromo-5-fluoro-benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-fluoro, pubchem1052, acmc-1c2vf, intermediates-zcf02096, 3,5-bromo-1-fluorophenyl, 1,3dibromo-5-fluorobenzene, 3,5-dibromo-fluoro-benzene
PubChem CID 137003
IUPAC-Name 1,3-Dibrom-5-Fluorbenzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dibromo-5-fluorobenzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 2.0180g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br2C6H3F
Brechungsindex 1.5760 to 1.5780 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Formelmasse 253.9
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid