Learn More
1,3-Dibrom-5-Fluor-2-Jdbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11453057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453057 5 g 5 Gramm
11443057 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15577.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62720-29-0
Summenformel C6H2Br2FI
Molekulargewicht (g/mol) 379.79
MDL-Nummer MFCD00042232
InChI-Schlüssel LIWKANDEJFABTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-4-fluoroiodobenzene, benzene, 1,3-dibromo-5-fluoro-2-iodo, 1,3-dibromo-5-fluoro-2-iodo-benzene, pubchem3449, acmc-1b2cd, ksc615o5d, 2.6-dibromo-4-fluoro iodobenzene, 2,6-dibromo-4-fluoro-1-iodobenzene, benzene,1,3-dibromo-5-fluoro-2-iodo
PubChem CID 2724606
IUPAC-Name 1,3-dibrom-5-Fluor-2-Iodbenzol
SMILES FC1=CC(Br)=C(I)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 379.8
Reinheit (%) 97%